AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Schilling pattern
10 ml, 0,05 ml
Katalognr. POUL1.06935
Anbieter:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Katalognr. POUL1.06935
Anbieter:  Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
10 ml, 0,05 ml
Preis
SFr. 191.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Technische Daten
  • Kapazität:
    10 ml
  • Teilung:
    0,05 ml
  • Cat. No.:
    POUL1.06935