AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml
Katalognr. GERI15/1.1-1.2
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Katalognr. GERI15/1.1-1.2
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml
Preis
SFr. 55.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/ml