Hydrometers
1,000 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml
Katalognr. GERI15/1.0-1.1
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Seq:02
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,000 - 1,100 g/ml