AuftragsverfolgungKontakt
Saccharimeter | Avantor
Saccharimeter
10 - 25 %, 0,1, 4…26 °C
Katalognr. 641-0003
Anbieter:   GERING
Saccharimeter
Katalognr. 641-0003
Anbieter:  GERING
Saccharimeter
Saccharimeter
10 - 25 %, 0,1, 4…26 °C
Preis
SFr. 243.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    4…26 °C
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    10 - 25 %