Baumé-Aräometer
0 - 30 °Bé, 1,0°, 240 mm
Katalognr. 614-0563
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:240 mm
- Seq:05
- Teilung:1,0°
- Messbereich:0 - 30 °Bé