AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
40 - 60 °Bé, 0,1°, 320 mm
Katalognr. GERI0618
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Katalognr. GERI0618
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 60 °Bé, 0,1°, 320 mm
Preis
SFr. 49.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
Technische Daten
  • Länge:
    320 mm
  • Seq:
    017
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    40 - 60 °Bé
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..