Baumé-Aräometer
30 - 50 °Bé, 0,1°, 320 mm
Katalognr. GERI0617
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:320 mm
- Seq:016
- Teilung:0,1°
- Messbereich:30 - 50 °Bé