Baumé-Aräometer
10 - 30 °Bé, 1°, 220 mm
Katalognr. 614-0056
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Technische Daten
- Länge:220 mm
- Seq:001
- Teilung:1°
- Messbereich:10 - 30 °Bé
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.