AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
0 - 20 °Bé, 1,0°, 220 mm
  614-0562
 :   GERING
Baumé-Aräometer
  614-0562
 :  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
0 - 20 °Bé, 1,0°, 220 mm
SFr. 27.90
1 * 1 ST
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
  • Länge:
    220 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1,0°
  • Messbereich:
    0 - 20 °Bé