Baumé-Aräometer
10 - 20 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalognr. 614-0576
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Technische Daten
- Länge:260 mm
- Seq:007
- Teilung:0,1°
- Messbereich:10 - 20 °Bé