AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
0 - 10 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalognr. 614-0050
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Katalognr. 614-0050
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
0 - 10 °Bé, 0,1°, 260 mm
Preis
SFr. 33.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    006
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    0 - 10 °Bé