AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Katalognr. GERI0348
Anbieter:   GERING
Density hydrometers, M100
Katalognr. GERI0348
Anbieter:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,100 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Preis
SFr. 46.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In velvet lined case.
Technische Daten
  • Länge:
    245 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/ml