AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,000 - 1,100 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
N° de catalogue GERI0347
Fournisseur:   GERING
Density hydrometers, M100
N° de catalogue GERI0347
Fournisseur:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,000 - 1,100 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Prix
SFr. 46.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Emballage: In velvet lined case.
Spécifications
  • Länge:
    245 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,000 - 1,100 g/ml