AuftragsverfolgungKontakt
Calibrated hydrometers | Avantor
Calibrated hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Katalognr. GERI0152
Anbieter:   GERING
Calibrated hydrometers
Katalognr. GERI0152
Anbieter:  GERING
Calibrated hydrometers
Calibrated hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Preis
41.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These density hydrometers are calibrated at 20 °C.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,005 g/ml
  • Messbereich:
    1,500 – 2,000 g/ml