AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers | Avantor
Density hydrometers
0,800 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Katalognr. GERI0113
Anbieter:   GERING
Density hydrometers
Katalognr. GERI0113
Anbieter:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
0,800 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Preis
SFr. 34.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Technische Daten
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    002
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    0,800 - 1,000 g/ml