AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,800 - 1,900 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
N° de catalogue 614-0065
Fournisseur:   GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
N° de catalogue 614-0065
Fournisseur:  GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,800 - 1,900 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Prix
SFr. 93.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Spécifications
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    13
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,800 - 1,900 g/ml
  • Cat. No.:
    614-0065
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.