AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Avantor
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Katalognr. 614-0047
Anbieter:   GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Katalognr. 614-0047
Anbieter:  GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Preis
85.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/ml