AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
0,700 - 0,800 g/l, 0,001 g/ml
Katalognr. GERI0083
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Katalognr. GERI0083
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,700 - 0,800 g/l, 0,001 g/ml
Preis
SFr. 34.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Lieferinformationen: Supplied in a velvet lined case.
Technische Daten
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,700 - 0,800 g/l