Dichte-Hydrometer
0,820 - 0,880 g/ml, 0,001, 160 mm
Katalognr. GERI0005
Anbieter: GERING
Direkt zu
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Länge:160 mm
- Seq:03
- Teilung:0,001
- Messbereich:0,820 - 0,880 g/ml