Filterhalter für Luftanalysen
Edelstahl 316/303, 47 mm, 57 mm, 59 mm
Katalognr. 516-9064
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Direkt zu
Product Details & Documents
Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
- Non-sterile
- High quality and corrosion resistant
In-line filter holders are ideal for in-line liquid or gas filtration, open face unit 25 mm holder is designed for clean room sampling, whereas 47 mm holder is used for collection of breathing-zone air samples and can be used for trapping airborne particles, fluorescent tracers, and other contaminants.
Technische Daten
- Ext.Ø:59 mm
- Für Ø:47 mm
- Höhe:57 mm
- Material:Edelstahl 316/303
- Seq:04
- Cat. No.:516-9064
- Ein-/Auslass Verbindungen:3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-9195Entlüftungsschraube, Edelstahl Typ 304Für 516-9064Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-9186Entwässerungsscheibe, Edelstahl Typ 316Für 516-9031Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 120.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-8063Schlaucholivenadapter, Nylon, 1/4"-MNPT-Gewinde zu Schlauch mit 6,4 mm (1/4") IDFür 300-0002, 516-9064Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 82.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-9162Entwässerungsscheibe, Edelstahl Typ 316Für 516-9064, 300-0009Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 67.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-9161Hilfssieb, Edelstahl Typ 316Für 516-9064, 300-0009Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 74.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-1220Viton O-ring, ARP No. –117For 300-0001, 300-0000Einloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - SFr. 38.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis
- 516-1210Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubingFor 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-0008Einloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - SFr. 48.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungTypVerfügbarkeitPreis