Filterhalter für Luftanalysen
Polycarbonat, 47 mm, 58 mm, 64 mm
300-0002
Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
- Non-sterile
- High quality and corrosion resistant
In-line filter holders are ideal for in-line liquid or gas filtration, open face unit 25 mm holder is designed for clean room sampling, whereas 47 mm holder is used for collection of breathing-zone air samples and can be used for trapping airborne particles, fluorescent tracers, and other contaminants.
- Ext.Ø:64 mm
- Für Ø:47 mm
- Höhe:58 mm
- Material:Polycarbonat
- Seq:02
- Cat. No.:300-0002
- Ein-/Auslass Verbindungen:1⁄4"-18 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Accessories
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- 516-8063Schlaucholivenadapter, Nylon, 1/4"-MNPT-Gewinde zu Schlauch mit 6,4 mm (1/4") IDFür 300-0002, 516-90641 * 10 ST - SFr. 82.40
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- BezeichnungTyp
- 516-1210Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubingFor 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-00081 * 5 ST - SFr. 48.00
- BezeichnungTyp