AuftragsverfolgungKontakt
Filterhalter für Luftanalysen
Delrin®/Edelstahl 316, 25 mm, 20 mm, 35 mm
  300-0000
Filterhalter für Luftanalysen
  300-0000
Filterhalter für Luftanalysen
Filterhalter für Luftanalysen
Delrin®/Edelstahl 316, 25 mm, 20 mm, 35 mm
SFr. 346.00
1 * 6 ST
Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
  • Non-sterile
  • High quality and corrosion resistant
In-line filter holders are ideal for in-line liquid or gas filtration, open face unit 25 mm holder is designed for clean room sampling, whereas 47 mm holder is used for collection of breathing-zone air samples and can be used for trapping airborne particles, fluorescent tracers, and other contaminants.
  • Ext.Ø:
    35 mm
  • Für Ø:
    25 mm
  • Höhe:
    20 mm
  • Material:
    Delrin®/Edelstahl 316
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    300-0000
  • Ein-/Auslass Verbindungen:
    18"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (14") I.Ø tubing
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-9195
    Entlüftungsschraube, Edelstahl Typ 304
    Für 516-9064
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-9186
    Entwässerungsscheibe, Edelstahl Typ 316
    Für 516-9031
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-8063
    Schlaucholivenadapter, Nylon, 1/4"-MNPT-Gewinde zu Schlauch mit 6,4 mm (1/4") ID
    Für 300-0002, 516-9064
    1 * 10 ST - SFr. 82.40
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-9162
    Entwässerungsscheibe, Edelstahl Typ 316
    Für 516-9064, 300-0009
    1 * 1 ST - SFr. 67.30
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-9161
    Hilfssieb, Edelstahl Typ 316
    Für 516-9064, 300-0009
    1 * 1 ST - SFr. 74.40
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1217
    Viton O-ring, ARP No. –020
    For 516-9031
    1 * 5 ST - SFr. 49.60
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1216
    In-Line Filter Holder
    For 516-9031
    1 * 5 ST - SFr. 60.80
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1205
    Viton O-ring
    For 516-9064, 300-0009
    1 * 2 ST - SFr. 78.20
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1218
    O-ring, EPR-008
    For 516-9064
    1 * 5 ST - SFr. 41.00
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1220
    Viton O-ring, ARP No. –117
    For 300-0001, 300-0000
    1 * 5 ST - SFr. 38.80
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1225
    Silicone O-ring
    For 300-0002
    1 * 5 ST - SFr. 46.70
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1219
    PTFE flat vent washer
    For 516-9064
    1 * 5 ST - SFr. 59.50
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1210
    Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubing
    For 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-0008
    1 * 5 ST - SFr. 48.00
  •  
    Bezeichnung
    Typ
  • 516-1206
    PTFE thrust ring
    For 516-9064, 300-0009
    1 * 2 ST - SFr. 48.60