AuftragsverfolgungKontakt
Redox standards | Avantor
Redox standards
Standard redox solution, 650 mV at 25 °C, 500 mL
Katalognr. REGERS650
Anbieter:   REAGECON
Redox standards
Katalognr. REGERS650
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Redox standards
Standard redox solution, 650 mV at 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 95.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Standard redox solution, 650 mV at 25 °C