AuftragsverfolgungKontakt
Redox standards
Redox standards
Standard redox solution, 358 mV at 25 °C, 500 mL
Katalognr. REGERS358
Anbieter:   REAGECON
Redox standards
Katalognr. REGERS358
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Redox standards
Standard redox solution, 358 mV at 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 95.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Standard redox solution, 358 mV at 25 °C
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.