Redox standards
Standard redox solution, 358 mV at 25 °C, 500 mL
Katalognr. REGERS358
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Standard redox solution, 358 mV at 25 °C
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.