Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalognr. REGE5100
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:5 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,00