Buffer solutions
Buffer solution, 6,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalognr. REGE5060
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_REGE10687 sds_REGE103776 sds_REGE1040525 sds_REGE10505 sds_REGE10605
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:5 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:6,00