AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalog # REGE108025
Supplier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalog # REGE108025
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
SFr. 51.00
Log in for availability
1 * 1 L
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    8,00