AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions | Avantor
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalognr. REGE10405
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Katalognr. REGE10405
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 31.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    4,00
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..