Eigelbemulsion
Eigelbemulsion, 50% (6), 6
Anbieter: BALIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Zusatzstoff zu Cereus-Selektivagarbasis nach Mossel.
- Bestrahlt
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBALI8140_TDS_EN
Technisches Datenblatt
sds_VWRC8140
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR® for Microbiology media
Produktliteratur
Technische Daten
Technische Daten
- VE:6
- Bezeichnung:Eigelbemulsion, 50% (6)