ContactUsLinkComponent
Tetracon® 700-15,universell einsetzbare 4-elektroden-leitfähigkeitsmesszelle, bes. geeignet für kläranlagen, zum anschluss an ecolin e®- u. quadroline®-umformermit integriertem temperaturfühler, 15 m kabel und wasserdichtem stecker (ip 68) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO302318
Anbieter:  WTW ONLINE
Tetracon® 700-15,universell einsetzbare 4-elektroden-leitfähigkeitsmesszelle, bes. geeignet für kläranlagen, zum anschluss an ecolin e®- u. quadroline®-umformermit integriertem temperaturfühler, 15 m kabel und wasserdichtem stecker (ip 68) 1 * 1 ST
Katalognr. WTWO302318
Anbieter:  WTW ONLINE
Frequently Bought Together