AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsmesszellen
Leitfähigkeitselektrode TetraCon 325, 3,3 m-Kabel, TetraCon® 325-3, POM-Kopf, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxid, 15,3×120 mm, 3-m-Kabel
  663-1841
 :   WTW
Leitfähigkeitsmesszellen
  663-1841
 :  WTW
Leitfähigkeitsmesszellen
Leitfähigkeitsmesszellen
Leitfähigkeitselektrode TetraCon 325, 3,3 m-Kabel, TetraCon® 325-3, POM-Kopf, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxid, 15,3×120 mm, 3-m-Kabel
SFr. 908.00
1 * 1 ST
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
  • Leitfähigkeit:
    1 µS/cm - 2 S/cm
  • Anschluss:
    3-m-Kabel
  • Ø×L:
    15,3×120 mm
  • Typ:
    TetraCon® 325-3, POM-Kopf
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitselektrode TetraCon 325, 3,3 m-Kabel
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    06
  • Temperatur:
    –5...+80 °C
  • Zellkonstante:
    0,475 cm-1