AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsmesszellen
LR 325/001 mit Temperaturfühler, EWG 325/001, 0,0001 - 30 µS/cm, 0,01 cm-1, 0...100 °C, Edelstahl, 20×120 mm, 1,5-m-Kabel
  662-0484
 :   WTW
Leitfähigkeitsmesszellen
  662-0484
 :  WTW
Leitfähigkeitsmesszellen
Leitfähigkeitsmesszellen
LR 325/001 mit Temperaturfühler, EWG 325/001, 0,0001 - 30 µS/cm, 0,01 cm-1, 0...100 °C, Edelstahl, 20×120 mm, 1,5-m-Kabel
1 770.00 SFr.
1 * 1 ST
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
  • Leitfähigkeit:
    0,0001 - 30 µS/cm
  • Anschluss:
    1,5-m-Kabel
  • Ø×L:
    20×120 mm
  • Typ:
    EWG 325/001
  • Bezeichnung:
    LR 325/001 mit Temperaturfühler
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Temperatur:
    0...100 °C
  • Zellkonstante:
    0,01 cm-1