AuftragsverfolgungKontakt
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® SEA pH-Einstabmeßkette**, Sensolyt® SEA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting, 2 - 12, Mäßig oder stark verunreinigtes Abwasser
Katalognr. 708-0036
Anbieter:   WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
Katalognr. 708-0036
Anbieter:  WTW ONLINE
pH-Kombinationselektroden
pH-Kombinationselektroden
Sensolyt® SEA pH-Einstabmeßkette**, Sensolyt® SEA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting, 2 - 12, Mäßig oder stark verunreinigtes Abwasser
Preis
SFr. 388.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoLyt® measuring chains with arming are easy to install and boast flexible measuring and application areas. Eletrodes without arming can be connected directly to a pH monitor of the EcoLine® or QuadroLine® series. Depending on the application, they can be installed into a flow vessel.
  • Ideal for measurements in water and drinking water
  • Also for high pressure and temperature conditions
  • Easy to maintain by easy measuring chain replacement
Technische Daten
  • Für:
    Mäßig oder stark verunreinigtes Abwasser
  • Typ:
    Sensolyt® SEA, zur Installation ins SensoLyt® Fitting
  • Bezeichnung:
    Sensolyt® SEA pH-Einstabmeßkette**
  • Seq:
    34
  • pH:
    2 - 12