Racks für Fläschchen, WHEATON®
12,5 mm, 50, 190×100×22 mm
Catalog # 212-6192
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Polypropylengestelle fassen 36 bzw. 50 Headspace-Autosampler-Flaschen. Alle Vertiefungen im Gestellboden sind mit einer Abflussöffnung versehen.
- Autoklavierbar und stapelbar
- Chemikalienbeständig
- Mit Positionsmarkierungen
Specifications
- Bohrung Ø:12,5 mm
- Anz. Bohrungen:50
- B×T×H:190×100×22 mm