WHEATON® Fläschchen mit Einsätzen
Autosampler-Fläschchen, mit 0,3 ml-PP-Einsatz, 0,30 ml, 12×32 mm, Nein, Schnapp/Bördel
Katalognr. WHEA225180
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Fläschchen bestehen aus beständigem PP. Sie sind in Standard-Gas- und Flüssigkeitschromatographie-Autosamplern verwendbar.
- Leicht und kostengünstig
- Mit Schnapp-/Bördelrand oder Gewindehals
- Innenkonus zur maximalen Rückgewinnung des Inhalts, ohne umständliche, herausnehmbare Mikroeinsätze
Verpackung: 100 Fläschchen pro Packung oder 1.000 Fläschchen pro Karton.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,30 ml
- Bezeichnung:Autosampler-Fläschchen, mit 0,3 ml-PP-Einsatz
- Seq:01
- Verschlusstyp:Schnapp/Bördel
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..