Plier decappers, WHEATON®
Zangentyp Öffnungszange für 13-mm-Kappen
Katalognr. WHEA224372
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
These pliers decappers are constructed of steel with grey plastic coated handles. To remove a seal, simply secure the seal between the jaws, squeeze the handles and twist the seal.
Technische Daten
- Bezeichnung:Zangentyp Öffnungszange für 13-mm-Kappen
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.