AuftragsverfolgungKontakt
Intelsius® Pathopouch | Avantor
Intelsius® Pathopouch
95 kPa Beutel für Pathologie, , , 359×261 mm
Katalognr. DGINBP005
New Product
Anbieter:   DGP INTELSIUS
Intelsius® Pathopouch
Katalognr. DGINBP005
Anbieter:  DGP INTELSIUS
New Product
Intelsius® Pathopouch
Intelsius® Pathopouch
95 kPa Beutel für Pathologie, , , 359×261 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Die Intelsius® Pathopouch-Produktreihe sind 95 kPa flexible Druckbehälter, konzipiert zur Erfüllung von Transportvorschriften.
  • 95 kPa sekundäre Kunststoffverpackung
  • Außenbeutel für Dokumente
  • Auslaufsicher
Sie sind auslaufsicher und geeignet zur Aufnahme einer breiten Palette primärer Behälter, wie Blutvials, Probenbehälter, Tupfer, Blutentnahmebeutel und Medizinprodukte.
Zertifizierung: ISTA Certified Class 6.2 Category A & B.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    95 kPa Beutel für Pathologie
  • L×B:
    359×261 mm