Präzisionsthermometer
Richter-top finish with button, capillary prism, 0...50 °C, ±0,1 %, 420 mm, Gallium liquid, 8,5 - 9,0 mm
Katalognr. AMARL25992-GA
New Product
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Confezione: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Scheda dati
Technische Daten
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Bezeichnung:Richter-top finish with button, capillary prism
- Länge:420 mm
- Seq:78
- Genauigkeit:±0,1 %
- Füllung:Gallium liquid
- Messbereich:0...50 °C