Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Bevel, Graduated, 200 µl, -, 49,7 mm, Klar, Universal pipettes, 960/pack, 9600/case, 10 packs/case
Catalog # LBCN1093-260-000-9
New Product
Supplier: Labcon
Jump to:
Product Details & Documents
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
- Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
- Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
- Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
- Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
- Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
- Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
:
:
:
:
:
Specifications
- Verpackt:960/pack, 9600/case, 10 packs/case
- Steril:-
- Volumen:200 µl
- Länge:49,7 mm
- Seq:2
- Spitzentyp:Bevel, Graduated
- Spitzenfarbe:Klar
- Zur Nutzung mit:Universal pipettes