Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat | Avantor

Natriumalginat

Katalognr. SPCMSO106-12KG
New Product
Anbieter:   Spectrum Chemical
Natriumalginat
Katalognr. SPCMSO106-12KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
New Product
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..