AuftragsverfolgungKontakt
Cellroll Set | Avantor
Cellroll Set
CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
Katalognr. BIND8012-0572
New Product
Anbieter:   Binder
Cellroll Set
Katalognr. BIND8012-0572
Anbieter:  Binder
New Product
Cellroll Set
Cellroll Set
CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
Preis
SFr. 12’320.00
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Der Integra Cellroll ist ein kompaktes und zuverlässiges Rollflaschen-System zur Kultivierung adhärenter Zellen in Rollerflaschen. Dieses modulare, erweiterbare Rollflaschen-System ist für entweder 4 oder 6 Rollerflaschen geeignet.
  • Stufenlos variabler Drehzahlbereich von 0,1 bis 2 U/min ermöglicht eine schonende und gleichmäßige Rotation der Zellkulturflaschen Ideal für großvolumige Zellkulturen in Forschung und Produktion Kontinuierliche Rotation sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Zellen und Kulturmedium, was optimale Wachstumsbedingungen und hohe Ausbeuten fördert Speziell für den Einsatz in CO₂-Inkubatoren entwickelt – mit temperaturbeständigen Materialien und kompaktem, stapelbarem Design Feineinstellung der Drehrichtung, Drehzahl: Feineinstellung von Pausenzeiten und Intervallzyklen: Mit Soft-Start- und -Stopp-Phase:
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
  • Seq:
    4