AuftragsverfolgungKontakt
Test kits, DEHA, CHECKIT® | Avantor
Test kits, DEHA, CHECKIT®
DEHA testpak, 0 - 0,5 mg/L DEHA
Katalognr. LOVI147870
New Product
Anbieter:   Lovibond
Test kits, DEHA, CHECKIT®
Katalognr. LOVI147870
Anbieter:  Lovibond
New Product
CAS Nummer:  
Test kits, DEHA, CHECKIT®
DEHA testpak, 0 - 0,5 mg/L DEHA
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
CHECKIT® Comparator is a compact and handy colorimetric unit which is suitable for both mobile and static analysis work. Supplied with a generous number of different colour scales, it provides the basis for a comprehensive, easy-to use colorimetric analysis system.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents have minimum guaranteed shelf life of 5/10 years
The operating instructions provide a step-by-step explanation of conducting the water test to achieve reliable and accurate measurements in the minimum of time.
Lieferinformationen: Test kit includes CHECKIT® discs, cells, stirring rod and AQUALYTIC® tablet reagents (for 30 tests) for the desired test supplied in a sturdy plastic case.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    DEHA testpak
  • Messbereich:
    0 - 0,5 mg/L DEHA
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI145000
    CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 27.70 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI145500
    CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 62.80 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI145505
    CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    5
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 37.10 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI145510
    CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    100
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 520.00 SFr.