AuftragsverfolgungKontakt
CryoPlus™ Probenlagersysteme
CryoPlus™ Probenlagersysteme
Catalog # BARN7401
New Product
CryoPlus™ Probenlagersysteme
Catalog # BARN7401
New Product
CryoPlus™ Probenlagersysteme
CryoPlus™ Probenlagersysteme
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Erhöhen Sie den wertvollen Lagerraum im Labor mit CryoPlus™ Lagersystemen, die bis zu 38500 Vials (2,0 ml) aufnehmen können. Das LN₂-Lagersystem der CryoPlus-Serie ist die ideale Kombination aus flüssigem Stickstoff, Lagerzuverlässigkeit und Mikroprozessortechnologie und bietet eine präzise und genaue Kontrolle aller Parameter ohne komplizierte Programmierung.
  • 16 voreingestellte Kombinationen aus akustischen und visuellen Alarmen bieten maximalen Produktschutz
  • Automatischer Antibeschlagsfilter im manuellen Füllindex zur Verbesserung der Sichtbarkeit während der Entnahme
  • Flüssigkeitsstandsensor und Füllanschluss im Vakuumraum für maximale Lagerung und Sensorschutz
  • Vorderseitig angebrachtes Schlüsselschloss und rückseitig angebrachter versenkter Netzschalter; Bedienfeld kann auch gesperrt werden
  • Temperaturhülse (im Lieferumfang enthalten) bietet kältere Temperaturen und effizienten Dampfphasenbetrieb
Die Geräte verfügen über eine fortschrittliche Mikroprozessorsteuerung zur präzisen Flüssigkeitsstandsverwaltung mit über 16 Parametern und beinhalten ein Autofill-System für einen reibungslosen Betrieb. Das oben angebrachte Bedienfeld bietet einfachen Zugang und Touchpad-Programmierung. Unter dem Deckel zeigt ein digitaler Temperatursensor die höchste Temperatur im Inneren des Tanks an. Der Status des Tanks wird kontinuierlich durch 24 dreifarbige LEDs überwacht, die den tatsächlichen Flüssigstickstoffstand sowie die oberen und unteren Sollwerte anzeigen. Alarmkontakte stehen für die Fernüberwachung des Zustands des Lagertanks zur Verfügung. Der robust konstruierte, niedrig bauende Tank verfügt über eine vakuumisolierte Edelstahlkammer und ist für Mobilität mit Schwerlastrollen ausgestattet.
Der gegenbalancierte Deckel mit Hochdichte-Polyurethan-Isolierung ausgeschäumt und einer speziellen Entlüftung gewährleistet 100% Freiraum. Zusätzlich minimieren zwei unabhängige, flexible Deckeldichtungen die Feuchtigkeitsmigration in die Kammer. Das System ist für die Aufnahme von 2-ml-Vials auf Basis einer spezifischen Rack-Konfiguration ausgelegt und gewährleistet eine effiziente Lagerung und Entnahme.
Certifications: CFDA, cULUS
Ordering information: Optionale Gestelle, Kanister, Rahmen und Erhöhungen ermöglichen Ihnen die Erstellung eines organisierten Inventarsystems, das eine optimale Lagerung in flüssiger oder Dampfphase bietet.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BARN1950834
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 572×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000001
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 527.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BARN1950840
    Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR195701
    Field installed (QI) 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 3’850.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000371
    Frame for HERA4000335 canister, 602×15×165 mm
    CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 137.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000060
    88,9 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 431.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000066
    88,9 mm riser, for CryoPlus 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 765.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR195023
    Factory installed 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’280.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000002
    Rack includes stainless steel boxes for 1,5/2 ml vials, 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’030.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000112
    Dreieckgestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 12 Kartons mit 81 Zellteiler, für 12 Boxen/Gestell, 660×198×191 mm
    CryoPlus 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’030.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000061
    127 mm riser, for CryoPlus 1, 2
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 457.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HERA4000369-MAR
    Frame for Gambro DF-700 canisters, 671×25×254 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 95.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000113
    Dreieckgestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 12 Kartons mit 81 Zellteiler, für 12 Boxen/Gestell, 660×198×191 mm
    CryoPlus 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 801.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HERA4000290
    T-valve assembly with fittings, used to connect two transfer hoses to a supply tank for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 426.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HERA189470
    Mini cardboard box, 69,85×69,85×50,8 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 14.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000013
    Zellteiler für Karton, 5-ml-Kapazität, 100-Zelle
    Quadratische Kryoboxen, CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000006
    Quadratisches Gestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 13 Kartons mit 100 Zellteiler, für 13 Boxen/Gestell, 696×140×143 mm
    CryoPlus 1 2 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 624.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000007
    Rack includes stainless steel boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 696×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 943.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000042
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 660×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 717.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000008
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 645×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 478.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000010
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 5 ml vials, 676×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 402.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000336
    Sliding canister for 500 ml bag, Fenwal 4R5462 or OriGen CS 500, 142×234×10 mm
    CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 84.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • MATR1950839
    Rack for Matrix 2D plates measuring 39,37 - 54,61 mm tall, 690×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FA
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 194.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000044
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 714×198×191 mm, for CryoPlus 1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’060.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000067
    127 mm riser, for CryoPlus 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 831.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • HERA4000238
    Edelstahlboxen, 1,5/2 ml (ohne 100 Zellteiler)
    CryoPlus 1 2 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 54.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR4000003
    Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 566×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 427.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • THBR1950707
    Extend inner sleeve, CP2
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 386.00