Präzisionsthermometer
Richterverschluss mit Knopf, Kapillarprisma, DIN 12 775, 0...360 °C, ±0,5%, 480 mm, Gallium flüssig, 9,0 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL25934GADKD4CL
New Product
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Technische Daten
- Ø:9,0 - 9,5 mm
- Bezeichnung:Richterverschluss mit Knopf, Kapillarprisma, DIN 12 775
- Länge:480 mm
- Seq:89
- Genauigkeit:±0,5%
- Füllung:Gallium flüssig
- Messbereich:0...360 °C