CryoPlus™ Probenlagersysteme
Product Details & Documents
Erhöhen Sie den wertvollen Lagerraum im Labor mit CryoPlus™ Lagersystemen, die bis zu 38500 Vials (2,0 ml) aufnehmen können. Das LN₂-Lagersystem der CryoPlus-Serie ist die ideale Kombination aus flüssigem Stickstoff, Lagerzuverlässigkeit und Mikroprozessortechnologie und bietet eine präzise und genaue Kontrolle aller Parameter ohne komplizierte Programmierung.
16 voreingestellte Kombinationen aus akustischen und visuellen Alarmen bieten maximalen Produktschutz
- Automatischer Antibeschlagsfilter im manuellen Füllindex zur Verbesserung der Sichtbarkeit während der Entnahme
- Flüssigkeitsstandsensor und Füllanschluss im Vakuumraum für maximale Lagerung und Sensorschutz
- Vorderseitig angebrachtes Schlüsselschloss und rückseitig angebrachter versenkter Netzschalter; Bedienfeld kann auch gesperrt werden
- Temperaturhülse (im Lieferumfang enthalten) bietet kältere Temperaturen und effizienten Dampfphasenbetrieb
Die Geräte verfügen über eine fortschrittliche Mikroprozessorsteuerung zur präzisen Flüssigkeitsstandsverwaltung mit über 16 Parametern und beinhalten ein Autofill-System für einen reibungslosen Betrieb. Das oben angebrachte Bedienfeld bietet einfachen Zugang und Touchpad-Programmierung. Unter dem Deckel zeigt ein digitaler Temperatursensor die höchste Temperatur im Inneren des Tanks an. Der Status des Tanks wird kontinuierlich durch 24 dreifarbige LEDs überwacht, die den tatsächlichen Flüssigstickstoffstand sowie die oberen und unteren Sollwerte anzeigen. Alarmkontakte stehen für die Fernüberwachung des Zustands des Lagertanks zur Verfügung. Der robust konstruierte, niedrig bauende Tank verfügt über eine vakuumisolierte Edelstahlkammer und ist für Mobilität mit Schwerlastrollen ausgestattet.
Der gegenbalancierte Deckel mit Hochdichte-Polyurethan-Isolierung ausgeschäumt und einer speziellen Entlüftung gewährleistet 100% Freiraum. Zusätzlich minimieren zwei unabhängige, flexible Deckeldichtungen die Feuchtigkeitsmigration in die Kammer. Das System ist für die Aufnahme von 2-ml-Vials auf Basis einer spezifischen Rack-Konfiguration ausgelegt und gewährleistet eine effiziente Lagerung und Entnahme.
Certifications: CFDA, cULUS
Ordering information: Optionale Gestelle, Kanister, Rahmen und Erhöhungen ermöglichen Ihnen die Erstellung eines organisierten Inventarsystems, das eine optimale Lagerung in flüssiger oder Dampfphase bietet.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:CryoPlus 3 Probenlagersystem, 340 L, 208 - 230 V, 50 Hz
- Seq:6
- Cat. No.:THBR7405GP
- Int.Ø:787 mm
- Modell:CryoPlus 3
- Vial Kapazität:22100 - 24000
- Weight Empty:188,7 kg
- Weight Full:463,1 kg
- Verdunstungsrate:~ 9 L/d
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN1950834Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 572×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 220.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000001Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 527.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BARN1950840Rack for Matrix 2D plates measuring 58,42 mm tall, 699×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FAEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 212.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR195701Field installed (QI) 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3’850.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000371Frame for HERA4000335 canister, 602×15×165 mmCryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 137.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR195023Factory installed 220 V, 50/60 Hz, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’280.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000002Rack includes stainless steel boxes for 1,5/2 ml vials, 607×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’030.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000112Dreieckgestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 12 Kartons mit 81 Zellteiler, für 12 Boxen/Gestell, 660×198×191 mmCryoPlus 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’030.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HERA4000369-MARFrame for Gambro DF-700 canisters, 671×25×254 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 95.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000113Dreieckgestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 12 Kartons mit 81 Zellteiler, für 12 Boxen/Gestell, 660×198×191 mmCryoPlus 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 801.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HERA4000290T-valve assembly with fittings, used to connect two transfer hoses to a supply tank for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 426.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HERA189470Mini cardboard box, 69,85×69,85×50,8 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 14.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000013Zellteiler für Karton, 5-ml-Kapazität, 100-ZelleQuadratische Kryoboxen, CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 8.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000006Quadratisches Gestell, flüssige Phase, 1,5/2 ml Kapazität, nimmt 13 Kartons mit 100 Zellteiler, für 13 Boxen/Gestell, 696×140×143 mmCryoPlus 1 2 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 624.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000007Rack includes stainless steel boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 696×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 943.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000042Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 660×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 717.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000008Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 645×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 478.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000010Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 5 ml vials, 676×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 402.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000336Sliding canister for 500 ml bag, Fenwal 4R5462 or OriGen CS 500, 142×234×10 mmCryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 84.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MATR1950839Rack for Matrix 2D plates measuring 39,37 - 54,61 mm tall, 690×135×93 mm, for CryoPlus 1, 2, 4, TSX40086FA, TSX50086FA, TSX60086FA, TSX70086FAEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 194.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000044Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 1,5/2 ml vials, 714×198×191 mm, for CryoPlus 1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’060.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HERA4000238Edelstahlboxen, 1,5/2 ml (ohne 100 Zellteiler)CryoPlus 1 2 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 54.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- THBR4000003Rack includes cardboard boxes and cardboard dividers for 4 ml vials, 566×140×143 mm, for CryoPlus 1, 2, 4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 427.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.