Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Test Tubes with Screw Cap

10 ml, Ja, Twist-off-Verschluss, Reagenzgläser, steril,
Katalognr. KART5605
New Product
Anbieter:   KARTELL
Test Tubes with Screw Cap
Katalognr. KART5605
Anbieter:  KARTELL
New Product
Test Tubes with Screw Cap

10 ml, Ja, Twist-off-Verschluss, Reagenzgläser, steril,

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

PP-Reagenzgläser, 10 ml, mit selbststehendem Boden und dicht schließendem Schraubverschluss, gelbe Farbe für einen auslaufsicheren Verschluss.

  • Ohne Graduierung

    Auch in steriler und einzeln verpackter Ausführung erhältlich

    Ø×H: 16×100 mm

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Verschlussart:
    Twist-off-Verschluss
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Reagenzgläser, steril
  • Seq:
    3