Test Tubes with Screw Cap
10 ml, Ja, Twist-off-Verschluss, Reagenzgläser, steril einzeln verpackt,
Katalognr. KART5604
New Product
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-Reagenzgläser, 10 ml, mit selbststehendem Boden und dicht schließendem Schraubverschluss, gelbe Farbe für einen auslaufsicheren Verschluss.
Ohne Graduierung
Auch in steriler und einzeln verpackter Ausführung erhältlich
Ø×H: 16×100 mm
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussart:Twist-off-Verschluss
- Kapazität:10 ml
- Bezeichnung:Reagenzgläser, steril einzeln verpackt
- Seq:2