Test Tubes with Screw Cap
, Ja, Twist-off-Verschluss, Reagenzgläser, unsteril,
Katalognr. KART5603
New Product
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-Reagenzgläser, 10 ml, mit selbststehendem Boden und dicht schließendem Schraubverschluss, gelbe Farbe für einen auslaufsicheren Verschluss.
Ohne Graduierung
Auch in steriler und einzeln verpackter Ausführung erhältlich
Ø×H: 16×100 mm
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussart:Twist-off-Verschluss
- Bezeichnung:Reagenzgläser, unsteril
- Seq:1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



