Schraubverschlüsse
, GL 45, , ,
Katalognr. HECH41326045
New Product
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, schwarz.
Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 110 °C
- Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
:
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Seq:6