Kopfstäbchen groß, Alpha®
Product Details & Documents
Dieser Tupfer dient zur Reinigung und Validierungsprobenahme und besteht aus einem auf den Griff warm geformten (thermisch gebunden) 100% Endlosfilament-Polyestersubstrat.
- Versiegelte Kanten reduzieren die Faserfreisetzung und machen kontaminierende Klebstoffe überflüssig
- Mit normal großem Kopf auf einem starren Paddel
- Polyester ist weich, abriebfest und gut für empfindliche Oberflächen geeignet
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Tupfer mit flachem Paddelkopf und griffigem Griff, TX714A
- Seq:3
- Stiel/Kopf:PP/PE
- Cat. No.:TEXWTX714A
- Griffbreite:5 mm
- Kopflänge:26 mm
- Stiellänge:102 mm
- Kopfbreite:13 mm